Stearynian metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
A13265.06
A13265.14
A13265.06EA
433
PLN
A13265.06
A13265.14
Stearynian metylu ≥99%
Stearynian metylu
Purity: 99%
CAS No.: 112-61-8
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2CH3
Formula Weight: 298.51
Flash Point:
Formuła:
CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃ MW: 298.51 g/mol Temp. Wrzenia: 180…182 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 38…42 °C Gęstość: 1.007 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009005 Numer CAS: 112-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-990-4 Klasyfikacja Merck : 12,08959 |