Drukuj
Stearynian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W349003-1KG W349003-250G W349003-5KG W349003-SAMPLE
SIALW349003-1KGEA 442 PLN
SIALW349003-1KG SIALW349003-250G SIALW349003-5KG SIALW349003-SAMPLE
Stearynian etylu, Sigma-Aldrich®
Stearynian etylu
Formuła: C₂₀H₄₀O₂
Temp. Wrzenia: 365 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 31 °C
Gęstość: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009006
Numer CAS: 111-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-887-4