Drukuj
Stearynian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S8269-5G S8269-25G
SIALS8269-5GEA 390 PLN
SIALS8269-5G SIALS8269-25G
Stearynian etylu, Sigma-Aldrich®
Stearynian etylu
Formuła: C₂₀H₄₀O₂
Temp. Wrzenia: 365 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 31 °C
Gęstość: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009006
Numer CAS: 111-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-887-4