Drukuj
Stearynian etylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate
207480050 207480250
ACRO207480050EA 183 PLN
ACRO207480050 ACRO207480250
Stearynian etylu 97%
Stearynian etylu
Formuła: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 213…215 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 30…39 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009006
Numer CAS: 111-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-887-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or low melting crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 39 °C
GC ≥96.0 %