stearynian n-butylu, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Stearic acid butyl ester, Butyl octadecanoate
36338.36
36338.A3
36338.36EA
475
PLN
36338.36
36338.A3
stearynian n-butylu, tech.
stearynian n-butylu
CAS No.: 123-95-5
Molecular Formula: CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3
Formula Weight: 340.59
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.861
Refractive Index: 1.4430
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 17-22°
Boiling Point: 343°
Beilstein Reference: 1792866
Merck Reference: 14,1589
MDL No.: MFCD00026669
Formuła:
C₂₂H₄₄O₂ MW: 340.59 g/mol Temp. Wrzenia: 343 °C Temp. topnienia: 17…22 °C Gęstość: 0.861 Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026669 Numer CAS: 123-95-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-666-5 Klasyfikacja Merck : 14,1589 |