Mrówczan propylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 110-74-7
Molecular Formula: HCO2CH2CH2CH3
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -4°(25°F)
Refractive Index: 1.3750
Melting Point: -93°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1739272
Merck Reference: 14,7858
UN No.: 1281
MDL No.: MFCD00003295
Formuła:
C₄H₈O₂ Temp. Wrzenia: 80…81 °C Temp. topnienia: –93 °C Gęstość: 0,904 Temp. Zapłonu: –4 °C (25 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003295 Numer CAS: 110-74-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-798-0 Jednostka: 1281 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,7858 |