Drukuj
Mrówczan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
291056-100ML 291056-1L
SIAL291056-100MLEA 543 PLN
SIAL291056-100ML SIAL291056-1L
Mrówczan metylu, Sigma-Aldrich®
Mrówczan metylu
Formuła: C₂H₄O₂
Temp. Wrzenia: 32 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003291
Numer CAS: 107-31-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-481-7
Jednostka: 1243
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,06153