Drukuj
Mrówczan metylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester metylowy kwasu mrówkowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00889.0100 8.00889.1000 8.00889.2500
8.00889.0100EA 146 PLN
8.00889.0100 8.00889.1000 8.00889.2500
Mrówczan metylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Mrówczan metylu
Formuła: C₂H₄O₂
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 32
Temp. topnienia: –100.4 °C
Gęstość: 0.9713 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003291
Numer CAS: 107-31-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-481-7
Jednostka: 1243
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 12,06153
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -100.4 °C
Molar Mass 60.05 g/mol
Boiling Point 31.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 644 hPa (20 °C)
Flash Point -32 °C
Refractive Index 1.3433 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5 - 23 %(V)
Density 0.968 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C