Mrówczan metylu ≥97% may cont. up to ca 3% methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester metylowy kwasu mrówkowego
A15850.0D
A15850.0F
A15850.AP
A15850.0DEA
1510
PLN
A15850.0D
A15850.0F
A15850.AP
Mrówczan metylu ≥97% may cont. up to ca 3% methanol
Mrówczan metylu
Purity: 97%
CAS No.: 107-31-3
Molecular Formula: C2H4O2
Formula Weight: 60.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -26°(-14°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.972
Refractive Index: 1.3440
Appearance: Colourless
Melting Point: -100°
Boiling Point: 32-33°
Beilstein Reference: 1734623
Merck Reference: 14,6077
UN No.: 1243
MDL No.: MFCD00003291
Formuła:
C₂H₄O₂ MW: 60.05 g/mol Temp. Wrzenia: 32…33 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0.972 Temp. Zapłonu: –26 °C (–14 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003291 Numer CAS: 107-31-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-481-7 Jednostka: 1243 ADR: 3 I Klasyfikacja Merck : 12,06153 |