Drukuj
Mrówczan metylu 98% for spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
414345000 414340050 414340025
ACRO414345000EA 484 PLN
ACRO414345000 ACRO414340050 ACRO414340025
Mrówczan metylu 98% for spectroscopy
Mrówczan metylu
Formuła: C₂H₄O₂
Temp. Wrzenia: 32 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0,968 g/cm³
Temp. Zapłonu: –32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003291
Numer CAS: 107-31-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-481-7
Jednostka: 1243
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,06153
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g