Drukuj
Mrówczan metylu 97%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
126820010 126820025
ACRO126820010EA 209 PLN
ACRO126820010 ACRO126820025
Mrówczan metylu 97%, czysty
Mrówczan metylu
Formuła: C₂H₄O₂
Temp. Wrzenia: 31…33 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0,968 g/cm³
Temp. Zapłonu: –32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003291
Numer CAS: 107-31-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-481-7
Jednostka: 1243
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,06153
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥96.0 %