Drukuj
Mrówczan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu mrówkowego
M-Clarity™ quality level = MQ300
W243434-1KG-K W243434-5KG-K
SIALW243434-1KG-KEA 2500 PLN
SIALW243434-1KG-K SIALW243434-5KG-K
Mrówczan etylu, Sigma-Aldrich®
Mrówczan etylu
Formuła: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 148
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0.9208 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003294
Numer CAS: 109-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-721-0
Jednostka: 1190
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03841