Drukuj
Mrówczan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
112682-25ML 112682-500ML 112682-2.5L
SIAL112682-25MLEA 161 PLN
SIAL112682-25ML SIAL112682-500ML SIAL112682-2.5L
Mrówczan etylu, Sigma-Aldrich®
Mrówczan etylu
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 148 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003294
Numer CAS: 109-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-721-0
Jednostka: 1190
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03841