Drukuj
Mrówczan etylu for synthesis
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu mrówkowego
8.00891.9045 8.00891.9025
8.00891.9045EA 0 PLN
8.00891.9045 8.00891.9025
Mrówczan etylu for synthesis
Mrówczan etylu
Formuła: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 148
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0.9208 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003294
Numer CAS: 109-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-721-0
Jednostka: 1190
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03841