Mrówczan etylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester etylowy kwasu mrówkowego
A11113.0F
A11113.AE
A11113.AP
A11113.0FEA
1130
PLN
A11113.0F
A11113.AE
A11113.AP
Mrówczan etylu ≥97%
Mrówczan etylu
Purity: 97%
CAS No.: 109-94-4
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -19°(-2°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.921
Refractive Index: 1.3600
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
pH: 4.1
Melting Point: -81°
Boiling Point: 52-54°
Beilstein Reference: 906769
Merck Reference: 14,3807
UN No.: 1190
MDL No.: MFCD00003294
Formuła:
C₃H₆O₂ MW: 74.08 g/mol Temp. Wrzenia: 52…54 °C Temp. topnienia: –81 °C Gęstość: 0.921 Temp. Zapłonu: –19 °C (–2 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003294 Numer CAS: 109-94-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-721-0 Jednostka: 1190 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,3807 |