Drukuj
Mrówczan etylu 98+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu mrówkowego
150670010 150670025 150675000 150670251
ACRO150670010EA 469 PLN
ACRO150670010 ACRO150670025 ACRO150675000 ACRO150670251
Mrówczan etylu 98+%, pure
Mrówczan etylu
Formuła: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 54 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0.917 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003294
Numer CAS: 109-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-721-0
Jednostka: 1190
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03841
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %