Drukuj
Mrówczan butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W219606-1KG W219606-5KG W219606-SAMPLE
SIALW219606-1KGEA 556 PLN
SIALW219606-1KG SIALW219606-5KG SIALW219606-SAMPLE
Mrówczan butylu, Sigma-Aldrich®
Mrówczan butylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –92 °C
Gęstość: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003296
Numer CAS: 592-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-772-5
Jednostka: 1128
ADR: 3,II