Mrówczan butylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 592-84-7
Molecular Formula: HCO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3910
Melting Point: -92°
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1742108
UN No.: 1128
MDL No.: MFCD00003296
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 105…107 °C Temp. topnienia: –92 °C Gęstość: 0,893 Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003296 Numer CAS: 592-84-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-772-5 Jednostka: 1128 ADR: 3,II |