Mrówczan izopropylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17222.30
A17222.18
A17222.30EA
1130
PLN
A17222.30
A17222.18
Mrówczan izopropylu ≥98%
Mrówczan izopropylu
Purity: 98%
CAS No.: 625-55-8
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.3685
Melting Point: -93°
Boiling Point: 68-71°
Beilstein Reference: 1735844
UN No.: 1281
MDL No.: MFCD00014127
Formuła:
C₄H₈O₂ Temp. Wrzenia: 68…71 °C Temp. topnienia: –93 °C Gęstość: 0,880 Temp. Zapłonu: –6 °C (21 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014127 Numer CAS: 625-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-901-2 Jednostka: 1281 ADR: 3,II |