Drukuj
Heksanian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270814-100G-K W270814-1KG-K W270814-4KG-K
SIALW270814-100G-KEA 494 PLN
SIALW270814-100G-K SIALW270814-1KG-K SIALW270814-4KG-K
Heksanian metylu, Sigma-Aldrich®
Heksanian metylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 151
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009510
Numer CAS: 106-70-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-425-1
Jednostka: 3272
ADR: 3 III