Drukuj
Heksanian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270806-1KG W270806-20KG W270806-4KG W270806-SAMPLE
SIALW270806-1KGEA 390 PLN
SIALW270806-1KG SIALW270806-20KG SIALW270806-4KG SIALW270806-SAMPLE
Heksanian metylu, Sigma-Aldrich®
Heksanian metylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 151
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009510
Numer CAS: 106-70-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-425-1
Jednostka: 3272
ADR: 3 III