Heksanian metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
A10757.0B
A10757.18
A10757.30
A10757.0BEA
1520
PLN
A10757.0B
A10757.18
A10757.30
Heksanian metylu ≥99%
Heksanian metylu
Purity: 99%
CAS No.: 106-70-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4050
Melting Point: -71°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1744683
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009510
Formuła:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 g/mol Temp. Wrzenia: 150…151 °C Temp. topnienia: –71 °C Gęstość: 0.885 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009510 Numer CAS: 106-70-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-425-1 Jednostka: 3272 ADR: 3 III |