Drukuj
Heksanian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W243906-1KG-K W243906-20KG-K W243906-4KG-K W243906-9KG-K
SIALW243906-1KG-KEA 372 PLN
SIALW243906-1KG-K SIALW243906-20KG-K SIALW243906-4KG-K SIALW243906-9KG-K
Heksanian etylu, Sigma-Aldrich®
Heksanian etylu
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 168 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –67 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Numer MDL: MFCD00009511
Numer CAS: 123-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-640-3
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03812