Heksanian etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
A13985.0E
A13985.22
A13985.36
A13985.0EEA
1930
PLN
A13985.0E
A13985.22
A13985.36
Heksanian etylu ≥99%
Heksanian etylu
Purity: 99%
CAS No.: 123-66-0
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH2CH3
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 49°(121°F)
Refractive Index: 1.4075
Melting Point: -67°
Boiling Point: 166°
Merck Reference: 14,3777
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009511
Formuła:
C₈H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 166 °C Temp. topnienia: –67 °C Gęstość: 0,873 Temp. Zapłonu: 49 °C (121 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009511 Numer CAS: 123-66-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-640-3 Jednostka: 3272 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,3777 |