Drukuj
Heksanian etylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
164990050 164995000 164991000
ACRO164990050EA 127 PLN
ACRO164990050 ACRO164995000 ACRO164991000
Heksanian etylu 99+%
Heksanian etylu
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 168 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 67 °C
Gęstość: 0,869 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009511
Numer CAS: 123-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-640-3
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03812
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.867 to 0.871 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g