Drukuj
Octan propylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
W292516-100G-K W292516-1KG-K
SIALW292516-100G-KEA 434 PLN
SIALW292516-100G-K SIALW292516-1KG-K
Octan propylu, Sigma-Aldrich®
Octan propylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 102 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009372
Numer CAS: 109-60-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-686-1
Jednostka: 1276
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08026