Drukuj
Octan propylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester propylowy kwasu octowego
M-Clarity™ quality level = MQ300
W292508-10KG-K W292508-1KG-K W292508-20KG-K
SIALW292508-10KG-KEA 1230 PLN
SIALW292508-10KG-K SIALW292508-1KG-K SIALW292508-20KG-K
Octan propylu, Sigma-Aldrich®
Octan propylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 102
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 10
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009372
Numer CAS: 109-60-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-686-1
Jednostka: 1276
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,08026