Drukuj
Octan pentylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W504009-1KG W504009-20KG W504009-4KG W504009-500G W504009-SAMPLE
SIALW504009-1KGEA 432 PLN
SIALW504009-1KG SIALW504009-20KG SIALW504009-4KG SIALW504009-500G SIALW504009-SAMPLE
Octan pentylu, Sigma-Aldrich®
Octan pentylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 149 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –71 °C
Gęstość: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009500
Numer CAS: 628-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-047-3
Jednostka: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM