Drukuj
Octan oktylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetic acid octyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280615-100G W280615-1KG W280615-25G W280615-SAMPLE
SIALW280615-100GEA 497 PLN
SIALW280615-100G SIALW280615-1KG SIALW280615-25G SIALW280615-SAMPLE
Octan oktylu, Sigma-Aldrich®
Octan oktylu
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 195…199 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,885 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00009562
Numer CAS: 112-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-939-6