Drukuj
Octan oktylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
O5500-100G-A O5500-5G-A
SIALO5500-100G-AEA 269 PLN
SIALO5500-100G-A SIALO5500-5G-A
Octan oktylu, Sigma-Aldrich®
Octan oktylu
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 195…199 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,885 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00009562
Numer CAS: 112-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-939-6