Drukuj
Octan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W267600-10KG W267600-1KG W267600-20KG W267600-5KG W267600-SAMPLE
SIALW267600-10KGEA 950 PLN
SIALW267600-10KG SIALW267600-1KG SIALW267600-20KG SIALW267600-5KG SIALW267600-SAMPLE
Octan metylu, Sigma-Aldrich®
Octan metylu
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 56,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008711
Numer CAS: 79-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-185-2
Jednostka: 1231
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06038