Octan heksylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256501-1KG-K
W256501-20KG-K
W256501-5KG-K
SIALW256501-1KG-KEA
353
PLN
SIALW256501-1KG-K
SIALW256501-20KG-K
SIALW256501-5KG-K
Octan heksylu, Sigma-Aldrich®
Octan heksylu
Formuła:
C₈H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 338 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 56 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009524 Numer CAS: 142-92-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-572-7 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |