Drukuj
Octan heptylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W254711-100G-K W254711-1KG-K
SIALW254711-100G-KEA 597 PLN
SIALW254711-100G-K SIALW254711-1KG-K
Octan heptylu, Sigma-Aldrich®
Octan heptylu
Formuła: C₉H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 190 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8891 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00027311
Numer CAS: 112-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-932-8