Drukuj
Octan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W241415-10KG-K W241415-1KG-K W241415-5KG-K
SIALW241415-10KG-KEA 1360 PLN
SIALW241415-10KG-K SIALW241415-1KG-K SIALW241415-5KG-K
Octan etylu, Sigma-Aldrich®
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
Temp. Wrzenia: 77,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM