Drukuj
Octan butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W217409-1KG-K W217409-20KG-K W217409-9KG-K
SIALW217409-1KG-KEA 293 PLN
SIALW217409-1KG-K SIALW217409-20KG-K SIALW217409-9KG-K
Octan butylu, Sigma-Aldrich®
Octan butylu
Formuła: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009445
Numer CAS: 123-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-658-1
Jednostka: 1123
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM