Drukuj
Octan butylu ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
270687-1L 270687-6X1L
270687-1LEA 466 PLN
270687-1L 270687-6X1L
Octan butylu ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Riedel-de Haën™
Octan butylu
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formuła: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Temp. Wrzenia: 126,2 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009445
Numer CAS: 123-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-658-1
Jednostka: 1123
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.65 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 320 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance at 275 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.20
Absobance at 254 nm Max. 1.0
Explosion Limit 7.6 %
Autoignition Temperature 790 °F
Vapor Pressure 15 mmHg ( 25 °C)