Drukuj
Octan izopropylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester izopropylowy kwasu octowego
M-Clarity™ quality level = MQ300
W292605-1KG-K W292605-20KG-K W292605-9KG-K
SIALW292605-1KG-KEA 301 PLN
SIALW292605-1KG-K SIALW292605-20KG-K SIALW292605-9KG-K
Octan izopropylu, Sigma-Aldrich®
Octan izopropylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 85 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008877
Numer CAS: 108-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-561-1
Jednostka: 1220
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05225