Drukuj
Octan tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1-Dimethylethyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
B88209-100ML B88209-500ML B88209-5ML
SIALB88209-100MLEA 242 PLN
SIALB88209-100ML SIALB88209-500ML SIALB88209-5ML
Octan tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Octan tert-butylu
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 98
Temp. topnienia: 90…97 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008807
Numer CAS: 540-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-760-7
Jednostka: 1123
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01536