Drukuj
Octan izopentylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205532-1KG-K W205532-20KG-K W205532-4KG-K W205532-9KG-K
SIALW205532-1KG-KEA 316 PLN
SIALW205532-1KG-K SIALW205532-20KG-K SIALW205532-4KG-K SIALW205532-9KG-K
Octan izopentylu, Sigma-Aldrich®
Octan izopentylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 142
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008946
Numer CAS: 123-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-662-3
Jednostka: 1104
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,05125