Drukuj
Octan izobutylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W217506-1KG-K W217506-20KG-K W217506-9KG-K
SIALW217506-1KG-KEA 293 PLN
SIALW217506-1KG-K SIALW217506-20KG-K SIALW217506-9KG-K
Octan izobutylu, Sigma-Aldrich®
Octan izobutylu
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008932
Numer CAS: 110-19-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-745-1
Jednostka: 1213
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05147