Drukuj
Laurynian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W271500-1KG W271500-4KG W271500-9KG W271500-SAMPLE
SIALW271500-1KGEA 390 PLN
SIALW271500-1KG SIALW271500-4KG SIALW271500-9KG SIALW271500-SAMPLE
Laurynian metylu, Sigma-Aldrich®
Laurynian metylu
Formuła: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 4.5
Gęstość: 0.8694 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008966
Numer CAS: 111-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-911-3