Laurynian metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
A12492.06
A12492.14
A12492.22
A12492.06EA
347
PLN
A12492.06
A12492.14
A12492.22
Laurynian metylu ≥99%
Laurynian metylu
Purity: 99%
CAS No.: 111-82-0
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH3
Formula Weight: 214.35
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4325
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 261-262°
Beilstein Reference: 1767780
MDL No.: MFCD00008966
Formuła:
C₁₃H₂₆O₂ MW: 214.35 g/mol Temp. Wrzenia: 261…262 °C Temp. topnienia: 4…5 °C Gęstość: 0.870 Temp. Zapłonu: 125 °C (257 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008966 Numer CAS: 111-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-911-3 |