Drukuj
Laurynian metylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
215560025 215560100 215560500 215562500
ACRO215560025EA 144 PLN
ACRO215560025 ACRO215560100 ACRO215560500 ACRO215562500
Laurynian metylu 98+%
Laurynian metylu
Formuła: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 262 °C (766 mmHg)
Temp. topnienia: 4…5 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008966
Numer CAS: 111-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-911-3
Jednostka: 3082
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %