Drukuj
Laurynian etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05334.0005 8.05334.0250
8.05334.0005EA 118 PLN
8.05334.0005 8.05334.0250
Laurynian etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Laurynian etylu
Formuła: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 269
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015065
Numer CAS: 106-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-386-0
Klasyfikacja Merck : 13,03851
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula C₁₄H₂₈O₂
Chemical formula CH₃(CH₂)₁₀COOC₂H₅
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling point 272 °C (1013 hPa)
Density 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash point 138 °C
Ignition temperature 300 °C
Melting Point -2 °C
Vapor pressure 0.1 hPa (60 °C)
Refractive Index 1.4308 (20 °C, 589 nm)
Solubility (20 °C) insoluble
LD 50 oral LD50 Rat 5000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit 5000 mg/kg
Storage class 10 Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK WGK 2 water endangering