Drukuj
Laurynian etylu
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
10008203-100 10008203-500 10008203-1
CAYM10008203-100EA 115 PLN
CAYM10008203-100 CAYM10008203-500 CAYM10008203-1
Laurynian etylu
Laurynian etylu
Formuła: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 269
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015065
Numer CAS: 106-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-386-0
Klasyfikacja Merck : 13,03851