Laurynian butylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Butyl dodecanoate, Dodecylic acid butyl ester, Dodecanoic acid butyl ester, Lauric acid butyl ester, n-Butyl dodecanoate
42024.AC
42024.AE
42024.AP
42024.ACEA
238
PLN
42024.AC
42024.AE
42024.AP
Laurynian butylu ≥99%
Laurynian butylu
Purity: 99+%
CAS No.: 106-18-3
Molecular Formula: CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Formula Weight: 256.4
Flash Point:
Formuła:
C₁₆H₃₂O₂ MW: 256.43 g/mol Temp. Wrzenia: 166 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 0.86 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042870 Numer CAS: 106-18-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-370-3 |