Drukuj
maślan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
MQ300
W269301-1KG-K W269301-20KG-K W269301-5KG-K
SIALW269301-1KG-KEA 413 PLN
SIALW269301-1KG-K SIALW269301-20KG-K SIALW269301-5KG-K
maślan metylu, Sigma-Aldrich®
maślan metylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 102
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.8984 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 14
Numer MDL: MFCD00009391
Numer CAS: 623-42-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-792-1
Jednostka: 1237
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06062