Drukuj
maślan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
246093-100ML 246093-500ML 246093-5ML
SIAL246093-100MLEA 128 PLN
SIAL246093-100ML SIAL246093-500ML SIAL246093-5ML
maślan metylu, Sigma-Aldrich®
maślan metylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 102 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 14 °C
Numer MDL: MFCD00009391
Numer CAS: 623-42-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-792-1
Jednostka: 1237
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06062