Drukuj
maślan metylu, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
MQ100
19358-1ML 19358-5ML
19358-1MLEA 290 PLN
19358-1ML 19358-5ML
maślan metylu, Supelco®
maślan metylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 102
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.8984 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 14
Numer MDL: MFCD00009391
Numer CAS: 623-42-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-792-1
Jednostka: 1237
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdfae98b7b57a2df3847162c67299a617a68ef71&vid=98d464df5cc0fa3b86bed0d675d714753272e08d&prid=web&clid=SAPDAM