maślan metylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 623-42-7
Molecular Formula: CH3CH2CH2COOCH3
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3860
Melting Point: -85 to -84°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1740743
Merck Reference: 14,6035
UN No.: 1237
MDL No.: MFCD00009391
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 100…102 °C Temp. topnienia: –85…–84 °C Gęstość: 0,898 Temp. Zapłonu: 11 °C (51 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009391 Numer CAS: 623-42-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-792-1 Jednostka: 1237 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,6035 |